Bis-TRIS hydrochloride ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSBI5923-500GEA
13460
CZK
APOSBI5923-500G
APOSBI5923-100G
APOSBI5923-250G
Bis-TRIS hydrochloride ≥98%
Bis-TRIS hydrochloride
- Buffer
Vzorec:
C₈H₂₀NO₅Cl MW: 245,7 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00171252 CAS číslo: 124763-51-5 |