Tisk…
D-(+)-Allose
APOSBIA0110-1GEA 0 CZK
APOSBIA0110-1G APOSBIA0110-500MG
D-(+)-Allose
D-(+)-Allose
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180,1559 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135833
CAS číslo: 2595-97-3