D-(+)-Arabitol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSBIA4016-25GEA
2700
CZK
APOSBIA4016-25G
APOSBIA4016-100G
D-(+)-Arabitol
D-(+)-Arabitol
Producer of xylitol via biotransformation.
Vzorec:
C₅H₁₂O₅ MW: 152,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004709 CAS číslo: 488-82-4 |