Tisk…
L(-)-Arabitol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSBIA4017-25GEA 3940 CZK
APOSBIA4017-25G APOSBIA4017-100G APOSBIA4017-50G
L(-)-Arabitol
L(-)-Arabitol
Vzorec: C₅H₁₂O₅
Bod tání: 101…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064290
CAS číslo: 7643-75-6