Amantadine hydrochloride
|
Varování
|
APOSBIA4305-25GEA
0
CZK
APOSBIA4305-25G
APOSBIA4305-500G
APOSBIA4305-100G
Amantadine hydrochloride
Amantadine hydrochloride
Vzorec:
C₁₀H₁₈ClN MW: 187,71 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074723 CAS číslo: 665-66-7 EINECS: 211-560-2 |