Tisk…
D-(+)-Fucose
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSBIB6052-1GEA 3740 CZK
APOSBIB6052-1G APOSBIB6052-10G APOSBIB6052-5G
D-(+)-Fucose
D-(+)-Fucose
Vzorec: C₆H₁₂O₅
Bod tání: 144…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135603
CAS číslo: 3615-37-0