3-Nitro-L-tyrosine
APOSBIB6250-10GEA
0
CZK
APOSBIB6250-10G
APOSBIB6250-25G
3-Nitro-L-tyrosine
3-Nitro-L-tyrosine
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O₅ MW: 226,3 g/mol Bod tání: 233…235 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007123 CAS číslo: 621-44-3 |