Pyr-βNA
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSBIB6266-1GEA
5990
CZK
APOSBIB6266-1G
APOSBIB6266-5G
APOSBIB6266-250MG
APOSBIB6266-500MG
APOSBIB6266-10G
Pyr-βNA
Pyr-βNA
Vzorec:
C₁₅H₁₄N₂O₂ MW: 254,28 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00055911 CAS číslo: 22155-91-5 EINECS: 244-809-9 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |