Tisk…
(+)-Sparteine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSBIB6308-10GEA 7870 CZK
APOSBIB6308-10G APOSBIB6308-5G APOSBIB6308-1G
(+)-Sparteine
(+)-Sparteine
Vzorec: C₁₅H₂₆N₂
MW: 234,39 g/mol
Bod varu: 174 °C/8mmHg
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00869353
CAS číslo: 492-08-0