(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSBICR124-5GEA
26720
CZK
APOSBICR124-5G
APOSBICR124-1G
APOSBICR124-2G
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
Vzorec:
C₁₁H₂₁NO₄ MW: 231,29 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065575 CAS číslo: 124655-17-0 |