N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSBID6003-25GEA
13260
CZK
APOSBID6003-25G
APOSBID6003-5G
APOSBID6003-10G
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Vzorec:
C₁₄H₃₁NO MW: 229,40 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00002049 CAS číslo: 1643-20-5 UN: 3259 ADR: 8,III |