D-(-)-Lyxose
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSBIFS0109-1GEA
417
CZK
APOSBIFS0109-1G
APOSBIFS0109-10G
APOSBIFS0109-5G
D-(-)-Lyxose
D-(-)-Lyxose
Vzorec:
C₅H₁₀O₅ MW: 150,13 g/mol Bod tání: 108…115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064362 CAS číslo: 1114-34-7 EINECS: 214-212-8 |