Tisk…
α-D(+)-Talose
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSBIFS0116-500MGEA 12240 CZK
APOSBIFS0116-500MG APOSBIFS0116-250MG APOSBIFS0116-1G APOSBIFS0116-100MG
α-D(+)-Talose
α-D(+)-Talose
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Bod tání: 124…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064906
CAS číslo: 2595-98-4
EINECS: 219-996-5