G418 disulfát
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSBIG0175-5GEA
4070
CZK
APOSBIG0175-5G
APOSBIG0175-1G
G418 disulfát
G418 disulfát
Aminoglycoside antibiotic.
Vzorec:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ MW: 692,72 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00058314 CAS číslo: 108321-42-2 |