Tisk…
Histamine dihydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSBIH0700-100GEA 4170 CZK
APOSBIH0700-100G APOSBIH0700-5G APOSBIH0700-25G
Histamine dihydrochloride 97%
Histamine dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁Cl₂N₃
MW: 184,07
Bod tání: 249…252 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012703
CAS číslo: 56-92-8
EINECS: 200-298-4