Tisk…
Hesperidin
APOSBIK9009-250GEA 0 CZK
APOSBIK9009-250G APOSBIK9009-100G APOSBIK9009-25G
Hesperidin
Hesperidin
Vzorec: C₂₈H₃₄O₁₅
MW: 610,56 g/mol
Bod tání: 250…255 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075663
CAS číslo: 520-26-3