D-(-)-Luciferin potassium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSBIL1800-50MGEA
3740
CZK
APOSBIL1800-50MG
APOSBIL1800-100MG
APOSBIL1800-250MG
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Vzorec:
C₁₁H₇KN₂O₃S₂ MW: 318,41 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00044928 CAS číslo: 115144-35-9 |