Tisk…
2-Iodosobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSBIM111-1GEA 1170 CZK
APOSBIM111-1G APOSBIM111-5G
2-Iodosobenzoic acid
2-Iodosobenzoic acid
Cleaves at carboxyl side of tryptophanRef: Mahoney,W.C.&Hermodson,M.A(1979)Biochemistry 18, 3810-3814
Vzorec: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002401
CAS číslo: 304-91-6
EINECS: 206-159-4