Tisk…
Pterostilbene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSBIP1700-10GEA 1680 CZK
APOSBIP1700-10G APOSBIP1700-5G APOSBIP1700-25G
Pterostilbene
Pterostilbene
Vzorec: C₁₆H₁₆O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00238710
CAS číslo: 537-42-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III