Tisk…
3,6,9-Trioxa-1,11-undecanediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSBIPG1055-250MGEA 3940 CZK
APOSBIPG1055-250MG
3,6,9-Trioxa-1,11-undecanediamine
3,6,9-Trioxa-1,11-undecanediamine
Vzorec: C₈H₂₀N₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00628164
CAS číslo: 929-75-9