Tisk…
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucofuranose
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSBISY001-100GEA 2700 CZK
APOSBISY001-100G APOSBISY001-10G APOSBISY001-25G
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucofuranose
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Vzorec: C₉H₁₆O₆
MW: 220,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063244
CAS číslo: 18549-40-1