Tisk…
Aluminium antimonide 99,95% 6.35 mm & down
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSIN1008-100GEA 6550 CZK
APOSIN1008-100G APOSIN1008-25G
Aluminium antimonide 99,95% 6.35 mm & down
Aluminium antimonide
Vzorec: AlSb
MW: 148,73 g/mol
Bod tání: 1050 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014154
CAS číslo: 25152-52-7