Tisk…
Nickel(IV) sulphide 99%
Nebezpečí
APOSIN2716-5GEA 0 CZK
APOSIN2716-5G
Nickel(IV) sulphide 99%
Nickel(IV) sulphide
Vzorec: NiS₂
MW: 122,82 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016267
CAS číslo: 12035-51-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III