Tisk…
Chlorid paladnatý 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSIN2804-250MGEA 3110 CZK
APOSIN2804-250MG APOSIN2804-5G APOSIN2804-1G
Chlorid paladnatý 98%
Chlorid paladnatý
  • Less volume needed than for ethanol precipitation
  • Useful for precipitations with large sample volumes
Vzorec: PdCl₂
MW: 177,33 g/mol
Bod tání: 678…680 °C
Hustota: 4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003558
CAS číslo: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2