Tisk…
Rhodium(II) acetate dimer Rh 46,6%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSIN3003-250MGEA 0 CZK
APOSIN3003-250MG
Rhodium(II) acetate dimer Rh 46,6%
Rhodium(II) acetate dimer
Vzorec: C₈H₁₂O₈Rh₂
MW: 441,987 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003538
CAS číslo: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8