Tisk…
Tin(IV) tert-butanolate 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSIN3278-10GEA 14780 CZK
APOSIN3278-10G
Tin(IV) tert-butanolate 99.99%
Tin(IV) tert-butanolate
Vzorec: C₁₆H₃₆O₄Sn
MW: 411,165 g/mol
Bod tání: 45 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156551
CAS číslo: 36809-75-3
UN: 3146
ADR: 6.1,III