Tisk…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate 99,9%
APOSIN6578-10GEA 0 CZK
APOSIN6578-10G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate 99,9%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate
Vzorec: C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O
MW: 521,877 g/mol
Bod tání: 200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200255
CAS číslo: 17594-47-7