Tisk…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')strontium 99,9%
APOSIN7658-10GEA 0 CZK
APOSIN7658-10G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')strontium 99,9%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')strontium
Vzorec: C₂₂H₃₈O₄Sr
Bod tání: 125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064758
CAS číslo: 36830-74-7