Tisk…
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR0068-10GEA 13260 CZK
APOSOR0068-10G
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazine 97%
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01748645
CAS číslo: 53345-15-6