Tisk…

5-Quinoxalinecarboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

APOSOR01489-1GEA 7870 CZK
APOSOR01489-1G APOSOR01489-100MG
5-Quinoxalinecarboxylic acid
5-Quinoxalinecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
Bod tání: 167…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02854494
CAS číslo: 6924-66-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR