Tisk…
4-Bromo-6-methylquinoline 98%
APOSOR015007-5GEA 0 CZK
APOSOR015007-5G APOSOR015007-1G
4-Bromo-6-methylquinoline 98%
4-Bromo-6-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505108
CAS číslo: 1070879-23-0