Tisk…
2-Thiophen-2-yl-piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR01614-50MGEA 4170 CZK
APOSOR01614-50MG
2-Thiophen-2-yl-piperazine
2-Thiophen-2-yl-piperazine
Vzorec: C₈H₁₂N₂S
MW: 168,26
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245415
CAS číslo: 85803-49-2