Tisk…
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR01790-25GEA 1250 CZK
APOSOR01790-25G
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Vzorec: C₆H₅N₃
MW: 119,12 g/mol
Bod tání: 53…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782103
CAS číslo: 766-55-2