3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR019785-1GEA
539
CZK
APOSOR019785-1G
APOSOR019785-10G
APOSOR019785-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec:
C7H9NO MW: 123,16 g/mol Bod tání: 95…99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00111522 CAS číslo: 2199-58-8 |