Tisk…
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR0237-25GEA 2370 CZK
APOSOR0237-25G
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride 98%
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂Cl₂N₂O₂
MW: 203,07 g/mol
Bod tání: 266…269 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044803
CAS číslo: 3022-15-9