Tisk…
4-Chloro-2-methylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR0252-5GEA 431 CZK
APOSOR0252-5G
4-Chloro-2-methylbenzonitrile
4-Chloro-2-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,60
Bod tání: 57…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045603
CAS číslo: 50712-68-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III