Tisk…
2,5-Dimethoxybenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR0402-1GEA 2010 CZK
APOSOR0402-1G APOSOR0402-5G APOSOR0402-250MG
2,5-Dimethoxybenzenesulphonamide
2,5-Dimethoxybenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₁NO₄S
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00833415
CAS číslo: 19116-90-6