Tisk…
4-Acetamidothiophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR0782-1GEA 2280 CZK
APOSOR0782-1G APOSOR0782-5G APOSOR0782-25G
4-Acetamidothiophenol 95%
4-Acetamidothiophenol
Vzorec: C₈H₉NOS
MW: 167,2282 g/mol
Bod tání: 147…153 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004848
CAS číslo: 1126-81-4
EINECS: 214-427-7