Tisk…
Pentachlorothiophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR0794-25GEA 0 CZK
APOSOR0794-25G APOSOR0794-5G
Pentachlorothiophenol
Pentachlorothiophenol
Vzorec: C₆HCl₅S
Bod tání: 223…227 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00059146
CAS číslo: 133-49-3
EINECS: 205-107-8
UN: 3335
ADR: 9,III