Tisk…
Thiophene-2-ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR10144-25GEA 417 CZK
APOSOR10144-25G APOSOR10144-5G APOSOR10144-100G
Thiophene-2-ethylamine
Thiophene-2-ethylamine
Vzorec: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
Bod varu: 201 °C
Hustota: 1,087 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051495
CAS číslo: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
UN: 2735
ADR: 8,III