2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR103038-25GEA
14290
CZK
APOSOR103038-25G
APOSOR103038-1G
APOSOR103038-5G
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde
Vzorec:
C₄HCl₂NOS MW: 182,03 g/mol Bod varu: 180 °C/20mmHg Bod tání: 47…53 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00793013 CAS číslo: 92972-48-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |