Tisk…
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
Varování
APOSOR10329-1GEA 0 CZK
APOSOR10329-1G APOSOR10329-5G APOSOR10329-25G
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁BClNO₂
MW: 187,43 g/mol
Bod tání: 248…250 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093050
CAS číslo: 352525-94-1