Tisk…
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran hydrochloride 98%
Varování
APOSOR10334-100GEA 0 CZK
APOSOR10334-100G APOSOR10334-5G APOSOR10334-25G
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran hydrochloride 98%
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO
MW: 151,6300 g/mol
Bod tání: 180…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411928
CAS číslo: 389621-78-7