Tisk…
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Varování
APOSOR10381-1GEA 0 CZK
APOSOR10381-1G APOSOR10381-250MG
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₁₃H₁₈BBrO₂
MW: 297,00 g/mol
Bod tání: 85…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179493
CAS číslo: 138500-85-3