4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR10392-25GEA
5460
CZK
APOSOR10392-25G
APOSOR10392-1G
APOSOR10392-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₅BO₄ MW: 222,05 g/mol Bod tání: 100…106 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03411946 CAS číslo: 850568-54-6 |