Tisk…
4-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR10398-5GEA 5630 CZK
APOSOR10398-5G APOSOR10398-250MG APOSOR10398-1G
4-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Bod tání: 230…246 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788413
CAS číslo: 850568-14-8