Tisk…
4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR10401-1GEA 748 CZK
APOSOR10401-1G
4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid 97%
4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BNO₆
MW: 210,94
Bod tání: 265…268 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00448780
CAS číslo: 85107-54-6