2-Carboxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR10404-5GEA
2900
CZK
APOSOR10404-5G
2-Carboxyphenylboronic acid
2-Carboxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₇BO₄ MW: 165,94 g/mol Bod tání: 220 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01318118 CAS číslo: 149105-19-1 |