3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR10469-25GEA
705
CZK
APOSOR10469-25G
APOSOR10469-100G
APOSOR10469-5G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₁BO₄ MW: 193,99 g/mol Bod tání: 131…139 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179444 CAS číslo: 4334-87-6 |