4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR10479-1GEA
3740
CZK
APOSOR10479-1G
APOSOR10479-500MG
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₁BO₄S MW: 214,05 g/mol Bod tání: 135…139 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093076 CAS číslo: 352530-24-6 |